Merck
681164
Sigma-Aldrich
3′-Iodoacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
107 °C/1 mmHg
density
1.767 g/mL at 25 °C
functional group
iodo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)