Merck
631817
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methoxypyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
mp
31-35 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)