589845
Boc-Met-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine-1-13C, L-Methionine-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
47-50 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+1
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i8+1
InChI key
IMUSLIHRIYOHEV-BAZIHRRBSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)