Organoides
Los organoides son colecciones complejas de células cultivadas en un medio de cultivo tridimensional que rememoran muchas de las características fisiológicas y genómicas de varios tejidos u órganos. Los organoides proceden de células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (iPSC) o células madre adultas (ASC) y se diferencian a través de una serie de señales controlables en un conjunto diverso de tipos celulares semejantes a los que se encuentran en sus respectivos tejidos fisiológicos.
Una vez establecidas las condiciones de cultivo y diferenciación para un tipo de organoide concreto, los investigadores pueden crearlas de manera reproducible empleando metodologías básicas de cultivo celular. En la década anterior se ha producido una explosión de interesantes avances en este campo, entre ellos la generación y caracterización de nuevos tipos de organoides, así como aplicaciones para que estos organoides propicien la investigación biológica básica y del desarrollo de nuevos tratamientos.
Aplicaciones de los organoides
Los organoides pueden ser herramientas valiosas para los estudios traslacionales, como el desarrollo de medicamentos personalizados donde el cultivo de modelos in vitro de sujetos humanos individuales puede permitir el desarrollo de tratamientos personalizados para cada paciente.
Debido a su naturaleza reproducible, puede estudiarse en paralelo la caracterización de los rasgos genómicos, proteómicos, morfológicos y funcionales de los organoides procedentes de diferentes individuos (o de células derivadas de diferentes tejidos del mismo paciente). En particular, se ha descubierto que los organoides utilizados para estudiar los diferentes tipos de cáncer (a menudo llamados esferoides) conservan algunas de las características observadas en las muestras tumorales de las que proceden. Los organoides pueden utilizarse en combinación con otras técnicas de investigación avanzadas, entre ellas los dispositivos de cultivo microfluídico como el sistema microfluídico ONIX para desarrollar modelos avanzados de órgano en un chip, o con herramientas de edición génica como CRISPR para refinar más el modelo.
Organoides colónicos humanos 3dGRO™
Los organoides de colon derivados de las iPSC humanas, los medios relacionados y los protocolos validados por expertos se han desarrollado para investigadores que necesitan un modelo controlable, accesible y reproducible del epitelio intestinal humano. Estos organoides proporcionan la complejidad estructural y la diversidad genética/proteómica representativa del tejido del colon humano nativo. Compruebe este protocolo técnico para obtener más información sobre la diferenciación de las iPSC en organoides colónicos o para comprar organoides colónicos.
Sistema de cultivo para organoide pulmonar humano 3dGRO™
Nuestro sistema de diferenciación de organoides pulmonares procedentes de las iPSC humanas proporciona a los investigadores un sistema controlable, accesible y reproducible para cultivar un organoide modelo del epitelio pulmonar humano. Este sistema es un método validado para generar un modelo respiratorio ramificado en 3D que refleja la organización estructural y la heterogeneidad celular, incluida la expresión de marcadores pulmonares, del epitelio pulmonar humano. Para obtener más información y comprar organoides pulmonares, vaya aquí.
Biobanco gastrointestinal de organoides derivados de pacientes 3dGRO™
Esta colección de organoides muy caracterizados y crioconservados se obtiene de manera ética de muestras de pacientes. El biobanco abarca muestras de múltiples donantes extraídas de diversas regiones del tubo gastrointestinal, y que representan tejido sano y tejido enfermo. Estas muestras proporcionan PDO listos para usar con medios de cultivo optimizados para investigadores que estudian la biología básica y el desarrollo de fármacos apropiados para el estómago, el intestino delgado o el colon humanos.