纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
同義詞:
SBTI, 卵类粘蛋白, Kunitz 抑制剂, 胰蛋白酶抑制剂 来源于利马豆, 胰蛋白酶抑制剂,大豆, Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity
CAS號碼:
9035-81-8
Products
產品類別
inhibitors (9)
bioactive small molecules (2)
proteases (2)
品牌
Sigma-Aldrich (13)
生物源
顏色
外觀
產品線
研究區
組織
品質等級
應用
篩選產品
Showing 1-13 of 13
比較
產品編號
描述
訂價
T6522
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
powder, BioReagent, suitable for cell culture
展開
查看價格
T9128
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
lyophilized powder
展開
查看價格
T9253
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
展開
查看價格
T9003
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
lyophilized powder
展開
查看價格
T2327
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
展開
查看價格
T2011
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
Type III-O (free of ovoinhibitor)
展開
查看價格
T9378
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
Type II-L, crude powder
展開
查看價格
93620
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
lyophilized powder, ~10000 U/mg
展開
查看價格
65035-M
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
展開
查看價格
T9767
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
展開
查看價格
SRE0044
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
展開
查看價格
T1021
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
Isoelectric focusing marker, pI 4.6
展開
查看價格
650357
胰蛋白酶抑制剂 来源于
大豆
,
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity, CAS 9035-81-8 is of the several protease inhibitors in soybeans. Inhibits trypsin in 1:1 stoichiometry.