Cell Marque™检测系统和辅助试剂
从组织预处理到抗体稀释剂、封闭血清和辣根过氧化物酶聚合物,Cell Marque™辅助试剂可为当下要求严苛的高通量组织病理学实验室提供可靠、一致的性能。
这一知名品牌试剂由我们内部认证的组织病理学家使用标准的临床免疫组织化学和组织学染色法开发并检测。
相关产品文献
Trilogy™组织预处理液
Trilogy™是实验室的卓越预处理解决方案。与其他EDTA溶液不同,Trilogy™是一种pH近中性溶液,对组织的伤害更小,同时仍保有传统EDTA溶液的抗原暴露/修复能力。这一革新制剂将脱蜡、水合和修复三者功能结合在一起,使得预处理可以一步到位!Trilogy™可标准化预处理程序,带来更加一致和可靠的结果。
Declere免疫组化组织预处理
对福尔马林固定石蜡包埋组织切片进行免疫组织化学染色时,可使用Declere。建议使用Declere产品标准化预处理程序,以获得更加一致和可靠的结果。
组织处理脱钙剂
在常规组织学程序中,脱钙是硬组织光学显微镜检查的必需步骤。我们的OSTEOSOFT脱钙液基于EDTA配制,是敏感含钙组织(如髂嵴活检标本)的脱钙的理想之选。OSTEOSOFT脱钙液仅可使用一次,每份组织都应使用新鲜配制的溶液。我们还提供另外一种基于甲醛和乙酸配方的OSTEOMOL脱钙液,可对牙齿和骨等硬组织脱钙。OSTEOSOFT脱钙液保留组织中的抗原结构,因而适于IHC分析;OSTEOMOLL脱钙液适合处理无需抗体分析的组织。两种脱钙剂均已通过IVD和CE产品认证并注册,可在临床诊断和实验室认可中使用。
免疫组化抗体稀释剂
我们提供即用型抗体稀释剂,专用于稀释和稳定免疫组化多克隆和单克隆抗体,并可用于制备阴性对照。我们的Diamond抗体稀释液由含1%BSA和<0.1%叠氮化钠的Tris缓冲液(pH 7.3-7.7)组成。此外,我们还提供基于PBS缓冲液的Emerald抗体稀释剂,可在2-8 °C下稳定稀释抗体。两种产品均可最大限度降低抗体引起的非特异性反应,并促进抗原-抗体的特异性结合。
HiDef Detection™ HRP 聚合物系统
HiDef Detection™聚合物检测系统是用于免疫组化实验方案的即用型可视化系统。这种两步法系统采用间接法,生成的抗体-酶复合物可结合小鼠和兔两种一抗。通过光学显微镜,可借助兼容HRP显色剂观察其中的显色反应。此系统不含生物素,不会出现因內源生物素引起的非特异性染色。上述可视化系统含有两种检测试剂。通过依次使用HiDef Detection™放大剂(小鼠和兔)和HiDef Detection™ HRP聚合物检测剂,可放大检测低表达量抗原。此检测系统兼容手动和开放式自动化染色平台。
HiDef Detection™ 碱性磷酸酶聚合物系统
HiDef Detection™ 碱性磷酸酶小鼠/兔聚合物系统是极为灵敏的免疫酶标检测试剂盒。这一间接试剂盒不含生物素,可用于检测小鼠IgG、IgM和兔一抗,因此不会出现內源性亲和素-生物素活动引起的非特异性染色。
DAB缓冲液片剂
DAB缓冲液片剂可用于制备DAB显色溶液,在免疫组化中检测过氧化物酶反应。3,3′-二氨基联苯胺(DAB)作为过氧化物酶底物,形成不溶于醇的棕色产物。在免疫组化应用中,这种过氧化物酶显色剂可用于可视化冷冻和石蜡切片抗原结构,并应用于非水溶液标本。此试剂足够进行50次染色。已注册为IVD和CE产品。
IHC洗涤缓冲液 + TWEEN 20
我们提供含TWEEN 20的TBS和PBS免疫组化洗涤缓冲液。该洗涤液为20倍浓缩液,可用于冲洗玻片试剂,也可用于免疫组化标本的短期保存。
通用阴性对照血清
通用阴性对照血清用于小鼠和兔一抗同时进行抗原特异性识别和结合的IHC 检测。这种试剂可帮助鉴定可能并未特异性结合抗体的细胞、组织和组织成分,因而有助于解读结果。