Merck
全部照片(3)
重要文件
V900309
Sigma-Aldrich
MOPS 半钠盐
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
3-(N-吗啉基)丙磺酸 半钠盐, 4-吗啉丙磺酸 半钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS號碼:
分子量::
220.25
分類程式碼代碼:
12161700
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
形狀
powder
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解度
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)