Merck
全部照片(3)
重要文件
V900077
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 三钾盐 二水合物
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
EDTA 三钾盐, 乙二胺四乙酸三钾 二水合物, 依地酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
442.54
Beilstein:
6762497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
mp
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI 密鑰
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于消除因痕量重金属引起的对酶催化反应的抑制
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current