等級
reagent grade
蒸汽壓力
1 mmHg ( 865 °C)
產品線
Vetec™
化驗
99%
形狀
powder
pH值
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
801 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氯化钠(NaCl)是人和动物维持正常身体机能必需的盐。它是维持血浆渗透压和身体的细胞外液体积所必需的。过量NaCl会导致血压升高,影响心血管和肾脏疾病。NaCl是微生物培养基中的基本组分,尤其适合嗜盐菌培养。无菌 NaCl是滴眼液的一种成分。
應用
氯化钠可用于:
- 再生用于从水中去除NH3的硅碳修饰的沸石(SCMZ)。
- 研究磷基碳量子点的电致化学发光选择性。
- 作为卡托普利制剂中的渗透剂氯化钠(NaCl)是人类和动物体内正常机能的必需盐。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Dietary sodium and blood pressure
Hypertension, 43(5), 932-935 (2004)
Contact lense preparation
The Actions and Uses of Ophthalmic Drugs: A Textbook for Students and Practitioners (2013)
3D printing of tablets containing multiple drugs with defined release profiles
International Journal of Pharmaceutics, 494(2), 643-650 (2015)
Application of modified zeolite for ammonium removal from drinking water
Desalination, 271(1-3), 295-300 (2011)
Salt, Chlor-Alkali, and Related Heavy Chemicals
Kent and Riegel's Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology, 1183-1214 (2007)