重要文件
1601623
USP
二类残留溶剂 - 甲醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
甲醇 溶液, 甲醇(溶于DMSO)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH4O
CAS號碼:
分子量::
32.04
Beilstein:
3662861
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
二类残留溶剂-甲醇USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87.00 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)