Key Documents
1548065
USP
聚乙烯醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
聚乙烯醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-CH2CHOH-]n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
polyvinyl alcohol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
聚乙烯醇USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available