重要文件
1546423
USP
聚乙二醇 300
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
聚(乙二醇), PEG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
polyethylene glycol
分子量
Mw 285-315
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
聚乙二醇300 USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)