Key Documents
1270311
USP
阿魏酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
4-羟基-3-甲氧基肉桂酸, 阿魏酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O4
CAS號碼:
分子量::
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ferulic acid
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI 密鑰
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
Ferulic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dong Quai Root
  • Dong Quai Root Powder
  • Sichuan Lovage Rhizome
  • Sichuan Lovage Rhizome Powder
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3