1084306
USP
Cabergoline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
Cabergoline, 1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergoline-8′β-carbonyl)urea, 1-[(6-Allylergoline-8β-yl)carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethylurea, Cabaser, Dostinex, FCE-21336
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cabergoline
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI 密鑰
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
基因資訊
human ... DRD2(1813)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生化/生理作用
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3