重要文件
1042408
USP
阿加曲班 一水合物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
(2R,4R)-1-[(2S)-5-[(氨基亚氨基甲基)氨基]-1-氧代-2- [[(1,2,3,4-四氢-3-甲基-8-喹啉基)磺酰基] 氨基] 戊基]-4-甲基-2-哌啶羧酸, 精氨酸, 质量受权人
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H36N6O5S · H2O
CAS號碼:
分子量::
526.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
argatroban
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N3[C@H](C[C@@H](CC3)C)C(=O)O)c1c2c(ccc1)CC(CN2)C.O
InChI
1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17?,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
AIEZTKLTLCMZIA-LINCPPCXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
Argatroban USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Argatroban Injection
生化/生理作用
阿加曲班是一种强效、选择性、单价凝血酶直接抑制剂。与既结合活性站点又结合外部位点 1 的二价 DTI(水蛭素及其类似物)相比,它只结合凝血酶的活性点位(因此属于单价)而直接抑制凝血酶。
阿加曲班是一种强效、选择性、直接的凝血酶抑制剂,也是一种临床抗凝药。
分析報告
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
其他說明
Sales restrictions may apply.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1295742
甘油