Key Documents
SAAR5822820
碳酸氢钠
univAR, Sodium hydrogen carbonate
同義詞:
小苏打
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaHCO3
CAS號碼:
分子量::
84.01
Beilstein:
4153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)