Key Documents
SAAR4971000
苯酚
univAR
同義詞:
苯酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OH
CAS號碼:
分子量::
94.11
Beilstein:
969616
MDL號碼:
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
產品線
univAR
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)