包裝
pkg of 100 mL (SAAR4970560JT)
SMILES 字串
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChI 密鑰
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Suitable as Indicator for Redox Reactions
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3