Key Documents
SAAR3067500
8-Hydroxyquinoline
univAR
同義詞:
Oxine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7NO
CAS號碼:
分子量::
145.16
Beilstein:
114512
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3067500EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI 密鑰
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)