重要文件
PHL89568
β-细辛脑
phyproof® Reference Substance
同義詞:
顺式-细辛脑, 顺式-细辛醚, 顺式-2,4,5-三甲氧基-1-丙烯基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS號碼:
分子量::
208.25
Beilstein:
1910605
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChI 密鑰
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)