重要文件
PHL89522
银杏酸 C15:1
phyproof® Reference Substance
同義詞:
22:1-ω7-白果酸, 6-[(8Z)-十五烯基]水杨酸, Ginkgolic acid I, 白果酸, 银杏酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H34O3
CAS號碼:
分子量::
346.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChI 密鑰
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
509.9 °F - (calculated)
閃點(°C)
265.5 °C - (calculated)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)