重要文件
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H47NO19
CAS號碼:
分子量::
857.81
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)