重要文件
PHL82598
7-O-Methylwogonin
phyproof® Reference Substance
同義詞:
5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4-chromenone, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 7,8-Dimethoxynorwogonin, Moslosooflavone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H14O5
CAS號碼:
分子量::
298.29
Beilstein:
292995
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-14-9-12(19)15-11(18)8-13(10-6-4-3-5-7-10)22-17(15)16(14)21-2/h3-9,19H,1-2H3
InChI 密鑰
IHLSBQVBFDTNTC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)