重要文件
PHL82581
(+)-长叶烯
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(+)-长叶烯, (1R,2S,7S,9S)-3,3,7-三甲基-8-亚甲基三环[5.4.0.02.9]十一烷, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-十氢-4,8,8-三甲基-9-亚甲基-1,4-甲桥薁
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24
CAS號碼:
分子量::
204.35
Beilstein:
2044263
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥75.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
254 °C/706 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
InChI 密鑰
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
PHL82581-100MG