重要文件
PHL80712
对苯二酚
phyproof® Reference Substance
同義詞:
1,4-二羟基苯, 1,4-苯二酚, HQ
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4-1,4-(OH)2
CAS號碼:
分子量::
110.11
Beilstein:
605970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
3.81 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 132 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
自燃溫度
930 °F
製造商/商標名
PhytoLab
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
329.0 °F - closed cup
閃點(°C)
165 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)