重要文件
PHL80232
4′-羟基苯乙酮
phyproof® Reference Substance
同義詞:
4-羟基苯基乙酮, p-乙酚, p-羟基苯基甲基酮, 匹索醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H4COCH3
CAS號碼:
分子量::
136.15
Beilstein:
774355
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
330.8 °F
閃點(°C)
166 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)