重要文件
G005514
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
適合性
application for HPLC
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
分析報告
Glutethimide enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
其他說明
Glutethimide is used to treat insomnia.
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
描述
    DL-Glutethimide
標準品
產品號碼
描述
訂價
流動相成分
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)