重要文件
98936
Supelco
甲基丙烯酰胺
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH3)CONH2
CAS號碼:
分子量::
85.10
Beilstein:
605397
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
mp
106-110 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI 密鑰
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)