重要文件
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H3Cl3N2O2
CAS號碼:
分子量::
265.48
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)