重要文件
821971
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, amino phase,amine phase
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
產品名稱
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L8
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 3 ea
製造商/商標名
Tosoh 21971
參數
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 2 mm
表面積
450 m2/g
基質
silica particle platform
基質活性組
amine phase
amino phase
粒徑
3 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel NH2-100 columns, 3μm, 3pk
外觀
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
需要但未提供
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)