重要文件
82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
長度 × 內徑:
2 mm × 4.6 mm
粒徑:
12 μm
基質:
Hydrogen Form
polymeric
產品名稱
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel hardware
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 mm × 4.6 mm
基質
Hydrogen Form
polymeric
粒徑
12 μm
工作pH值
1-14
分離技術
ion exclusion
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
套件包括 1 个柱套和 2 根保护柱
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)