重要文件
82023-U
Hamilton® PRP-X100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
產品名稱
Hamilton PRP-X100 HPLC色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
材料
PEEK column
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
anion exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hamilton PRP-X100 聚合物 HPLC 色谱柱用于分离离子色谱中的阴离子。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)