Key Documents
807652
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, phenyl phase
同義詞:
用于 7.5mm 内径 TSKgel® Phenyl-5PW 色谱柱的凝胶保护柱套装
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
product name
TSK-GEL® 疏水作用 (HIC) 凝胶保护柱套装, phase phenyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
材料
PEEK
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Phenyl-5PW, 07652
參數
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2.5 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
phenyl phase
粒徑
20 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值
2-12
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
一般說明
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F
閃點(°C)
39 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)