重要文件
77696
Supelco
L-犬尿氨酸
analytical standard
同義詞:
β-氨茴酰-L-丙氨酸, L-2-氨基-4-(2-氨基苯)-4-氧代丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H12N2O3
CAS號碼:
分子量::
208.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
色氨酸降解途径的关键中间物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)