技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup