重要文件
69683
Supelco
2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H29N3O
CAS號碼:
分子量::
351.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
InChI 密鑰
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Kidney
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)