特點
number of ports 7
positions 6
參數
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
一般說明
用于色谱柱或流动相的选择无需频繁地将色谱柱与您的系统连接或断开,您只需将进样器出口与 7060 型阀门的共用中心接口连接,然后将 6 根色谱柱与外围接口连接。(我们建议保留一个接口用于排液/冲洗操作。)通过将手柄转至不同位置,共用接口可依次与 6 个外围接口连接。将色谱柱出口与另一个 7060 型阀连接,从而将色谱柱内的液体导向检测器。低分散度的通路(内径 0.41mm/0.016 英寸)和小于 2μL 的内部体积确保柱外的谱带展宽最小化。
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC