重要文件
58217
Supelco
高效液相色谱柱空柱管套装
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
內徑 × 外徑 × 長度
10 mm × 1/2 in. × 25 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
每套色谱柱空柱管包括一根精密抛光的 316 不锈钢空柱管、两个柱头组件,两个接头螺母和两个密封垫圈(用于 1/16 英寸外径的管路)以及两只
2μm 孔径的筛板。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)