推薦產品
產品名稱
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC 柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL™
標籤範圍
11.0% carbon loading
參數
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 2.1 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.1 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase