重要文件
57801
Supelco
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
同義詞:
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4C20H48O2
分子量::
372.61
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.13
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)