Key Documents
57411
紧密的反应器螺旋管
L × I.D. 20 m × 0.5 mm, volume 4.0 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
長度 × 內徑
20 m × 0.5 mm
容積
4.0 mL
相容性
for use with PHRED Reactor
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)