推薦產品
產品名稱
Carbowax-聚乙二醇 (PEG) 固相微萃取萃取头, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, for use with autosampler
材料
metal alloy fiber
plain purple hub
品質等級
針尺寸
23 ga
包裝
pkg of 3 × ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
基質活性組
PEG coating
應用
food and beverages
相容性
for use with autosampler
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
我们致力于为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这是一种固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种更为环保的样品制备技术,因为它是一种无溶剂提取技术,SPME纤维头可以重复使用并且产生的废物极少,因此符合“防止产生废物”和“更安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
應用
產品號碼
描述
訂價
客戶也查看了
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Applied SPME, 364-371 (1999)
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GC顯示更多我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務