重要文件
57201
Supelco
Supelclean LC-8 固相萃取散装填料
pkg of 100 g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
產品線
Supelclean
品質等級
特點
endcapped
包裝
pkg of 100 g
標籤範圍
7% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
一般說明
LC-8 (Octyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used to extract nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology