重要文件
509272
SGE 微量注射器
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
描述
Plunger-in-needle syringe
特點
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 000570
針長 × 外徑
70 mm × 0.47 mm
容積
1 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
针头容纳的样品体积低至 0.1μL。
  • 喷嘴尖具有 0.12mm 的开口,呈圆锥状,易刺入隔垫
  • 可将样品完全排出
  • 活塞延长至针尖 — 真正实现"零死体积"
  • 无样品残留
  • 提高进样体积的重现性
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)