材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
3 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-9
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany