重要文件
46866-U
Supelco
EPA 8270半挥发性内标混标
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 25 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 8270
610
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type Internal
包裝
ampule of 25 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methylene chloride
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
EPA 8270半挥发性内标混合物是一种含有认证标准物质(CRM)的多组分溶液,例如苊-d10、䓛-d12、1,4-二氯苯-d4、萘-d8、苝-d12和菲-d10
US EPA 8000系列方法是用于鉴别和定量EPA′s附录VIII和附录IX列表中活性有害治疗、贮藏和处置场所固体废物和地下水中卤化和芳香挥发性有机化合物(VOC)的分析方法。
應用
EPA 8270半挥发性内标混合物用作内标,以采用全二维气相色谱-飞行时间质谱(GC×GC-ToF-MS)对国产固体燃料的中挥发性和半挥发性化合物(I/SVOCs)进行定量。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析物
描述
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    Naphthalene-d8
    Perylene-d12
    Phenanthrene-d10
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)