重要文件
442543
Supelco
十氟三苯基磷
analytical standard
同義詞:
双(五氟苯基)苯膦, DFTPP, 2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-十氟三苯基膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5P(C6F5)2
CAS號碼:
分子量::
442.19
Beilstein:
6253897
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
55-60 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(P(c2ccccc2)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
InChI 密鑰
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
十氟三苯基膦(DFTPP)通常用作在分析研究样品之前校准质谱检测器(MSD)的检查标准品。
應用
在测定人血清中的多氯联苯,全血分析中的农药,临床和法医案件血液样品中的非甾体类抗炎药(NSAID),污水污泥与稻草堆肥中的有机优先污染物以及环境和食品样品中的微污染物之前,DFTPP可用作参考化合物来评估气相色谱-质谱(GC-MS)系统的丰富性能/校准 。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Novel gas chromatography-mass spectrometry database for automatic identification and quantification of micropollutants
Kadokami K, et al.
Journal of Chromatography A, 1089(1-2), 219-226 (2005)
Analysis of polychlorinated biphenyls in human serum by gas chromatography-mass selective detection operating at high ion source temperature.
Tran BN, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(11-12), 1109-1116 (2009)
Identifying the potential sources of di-(2-ethylhexyl) phthalate contamination in the sediment of the Houjing River in southern Taiwan.
Lin C, et al.
Journal of Hazardous Materials, 161(1), 270-275 (2009)
Rapid and reliable screening method for detection of 70 pesticides in whole blood by gas chromatography-mass spectrometry using a constructed calibration-locking database.
Kudo K, et al.
Legal medicine, 14(2), 93-100 (2012)
Rapid screening of 18 nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) using novel [TM="NAGINATA"] gas chromatography-mass spectrometry software
Nagamatsu K, et al.
Forensic Toxicology, 30(1), 11-18 (2012)