重要文件
33272-U
Supelco
压接钳
Hand crimper, for use with 8mm seals, pkg of 1 ea
同義詞:
8mm 手持压接钳
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
包裝
pkg of 1 ea
相容性
for use with 8mm seals
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Supelco 手持压接钳可以使密封稳定可靠,让每个样品瓶每次都能盖严。高质量的构造设计使其持久耐用,操作简单方便。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)