重要文件
29127-U
Supelco
12×32mm 广口钳口样品瓶便利套装
amber glass vial, PTFE/rubber septum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/rubber septum
aluminum seal
amber glass vial
描述
unassembled
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
相容性
for use with Agilent/HP 1050/1090, 1100, 7673A (Series I, II)
for use with CTC LC PAL, GC PAL
for use with Hitachi
for use with PerkinElmer Autosystem, Clarus 500, PE ISS-100, 200, Integral 4000, Series 200
for use with Shimadzu GC and LC Autosamplers
for use with Spark Marathon, MIdas, Triathlon
for use with Thermo Fisher HPLC Spectra, GC TRACE, AS3000, AI3000, AS3500
for use with Varian GC Autosamplers (8000, 8100, 8200, 8400, 8410), LC Autosamplers (9090, 9095, Marathon)
for use with Waters Alliance
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
其他說明
内插管的直径因制造商而不同。只有下列产品号的内插管与此类广口样品瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内插管
  • 24721 6×29mm 带底部支架的玻璃内插管
  • 24722 6×29mm 带底部支架的聚丙烯内插管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内插管
  • 24715,24716 6×31mm 水平底部玻璃内插管
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)