28449-U
1 of 10
Supelco
28423-U
二噁英样品制备套装
28403-U
二噁英真空歧管
28397-U
多层硅胶二噁英柱
28432-U
24mm/24mm 聚丙烯 Viton® 连接头
57030-U
Visiprep™ SPE固相萃取真空装置,不含PFAS
48924-U
预活化的 Florisil® 硅藻土
57265
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
64826
Soxhlet 萃取设备
57020-U
SPE 小柱连接头
Sigma-Aldrich
Z556203
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
pk of 1
solid phase extraction (SPE): suitable
250 mL
24 mm
food and beverages
分析样品制备
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
实验室烧瓶
样品处理
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA